Ethyl 2-(4-Oxocyclohexyl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-(4-oxocyclohexyl)acetate, 2-(4-Oxocyclohexyl)acetic acid Ethyl ester
OR40563-1G
APOSOR40563-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40563-1G
Ethyl 2-(4-Oxocyclohexyl)acetate 95%
Ethyl 2-(4-Oxocyclohexyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₆O₃
Molecular Weight: 184,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11045783
CAS-Nummer: 58012-34-3