2-Bromo-6-chlorobenzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Bromo-2-(bromomethyl)-3-chlorobenzene, 2-Chloro-α,6-dibromotoluene
OR40565-5G
APOSOR40565-5GEA 134 EUR
APOSOR40565-5G
2-Bromo-6-chlorobenzyl bromide 97%
2-Bromo-6-chlorobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂Cl
Molecular Weight: 284.376 g/mol
Schmelzpunkt: 58…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038394
CAS-Nummer: 75002-98-1
UN: 3261
ADR: 8 III