α-Chlor-4-nitrotoluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Nitrobenzylchlorid, α-Chlor-p-nitrotoluol, 4-Nitro-benzylchlorid

OR40572-100G
APOSOR40572-100GEA 116 EUR
APOSOR40572-100G
α-Chlor-4-nitrotoluol 98%
α-Chlor-4-nitrotoluol
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 112 °C/0,6mmHg
Schmelzpunkt: 70…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007374
CAS-Nummer: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR