tert-Butyl 4-bromobutanoate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 4-bromobutyrate
OR40573-25G
APOSOR40573-25GEA
197
EUR
APOSOR40573-25G
tert-Butyl 4-bromobutanoate 96%
tert-Butyl 4-bromobutanoate
Formel:
C₈H₁₅BrO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179416 CAS-Nummer: 110661-91-1 |