3-Methyl-2-nitrobenzylalkohol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-(Hydroxymethyl)-2-nitrotoluol

OR40576-1G OR40576-5G OR40576-25G
APOSOR40576-1GEA 29 EUR
APOSOR40576-1G APOSOR40576-5G APOSOR40576-25G
3-Methyl-2-nitrobenzylalkohol 98%
3-Methyl-2-nitrobenzylalkohol
Formel: C₈H₉NO₃
Schmelzpunkt: 48…50 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007182
CAS-Nummer: 80866-76-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR