3-Methyl-2-nitrobenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Hydroxymethyl)-2-nitrotoluol
OR40576-1G
OR40576-5G
OR40576-25G
APOSOR40576-1GEA
29
EUR
APOSOR40576-1G
APOSOR40576-5G
APOSOR40576-25G
3-Methyl-2-nitrobenzylalkohol 98%
3-Methyl-2-nitrobenzylalkohol
Formel:
C₈H₉NO₃ Schmelzpunkt: 48…50 °C Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007182 CAS-Nummer: 80866-76-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...