4-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)methoxy]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-[(4-Carboxyphenoxy)methyl]-4,6-dimethoxypyrimidine, 4-[(4,6-Dimethoxy-1,3-diazin-2-yl)methoxy]benzoic acid
OR4058-50MG
APOSOR4058-50MGEA
42.2
EUR
APOSOR4058-50MG
4-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)methoxy]benzoic acid
4-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)methoxy]benzoic acid
Formel:
C₁₄H₁₄N₂O₅ Molecular Weight: 290.271 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01567897 CAS-Nummer: 402497-58-9 |