4-[2-(Boc-amino)ethyl]aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 4-aminophenethylcarbamate, 4-(2-Aminoethyl)aniline, 4-BOC protected
OR40588-1G
APOSOR40588-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40588-1G
4-[2-(Boc-amino)ethyl]aniline
4-[2-(Boc-amino)ethyl]aniline
Formel: C₁₃H₂₀N₂O₂
Molecular Weight: 236,315 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD05663961
CAS-Nummer: 94838-59-2