(R)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: (R)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-amine

OR40591-25G
APOSOR40591-25GEA 94.4 EUR
APOSOR40591-25G
(R)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin 98%
(R)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin
Formel: C₁₀H₁₃N
Molecular Weight: 147,22 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C/8mmHg
Dichte: 1,002 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671629
CAS-Nummer: 23357-46-2
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR