Methyl 3-acetylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40606-1G
OR40606-5G
OR40606-10G
APOSOR40606-1GEA
0
EUR
APOSOR40606-1G
APOSOR40606-5G
APOSOR40606-10G
Methyl 3-acetylbenzoate
Methyl 3-acetylbenzoate
Formel:
C₁₀H₁₀O₃ Schmelzpunkt: 43…46 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09475799 CAS-Nummer: 21860-07-1 |