4-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-1,3-dimethyl-7-azaindazole-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-4-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
OR4061-1G
APOSOR4061-1GEA
58
EUR
APOSOR4061-1G
4-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid 97%
4-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Formel:
C₉H₈ClN₃O₂ Molecular Weight: 225,632 g/mol Schmelzpunkt: 269 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00067959 CAS-Nummer: 175201-94-2 |