Tetraethylorthosilikat (TEOS)

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: ortho-Kieselsäuretetraethylester

OR40615-100G OR40615-25G
APOSOR40615-100GEA 66.7 EUR
APOSOR40615-100G APOSOR40615-25G
Tetraethylorthosilikat (TEOS)
Tetraethylorthosilikat (TEOS)
Formel: Si(OC₂H₅)₄
Molecular Weight: 208.33 g/mol
Siedepunkt: 168 °C
Schmelzpunkt: -85.5
Dichte: 0.934 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009062
CAS-Nummer: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03882

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR