3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propionaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Phthalimid-1-yl)propanal, 3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanal
OR40638-1G
APOSOR40638-1GEA
23.2
EUR
APOSOR40638-1G
3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propionaldehyde 95%
3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propionaldehyde
Formel:
C₁₁H₉NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01704466 CAS-Nummer: 2436-29-5 |