5-{[2-(Methylamino)-5-nitrophenyl]amino}-5-oxopentanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-((2-(Methylamino)-5-nitrophenyl)amino)-5-oxopentanoic acid
OR40639-1G
APOSOR40639-1GEA
81.2
EUR
APOSOR40639-1G
5-{[2-(Methylamino)-5-nitrophenyl]amino}-5-oxopentanoic acid 97%
5-{[2-(Methylamino)-5-nitrophenyl]amino}-5-oxopentanoic acid
Formel:
C₁₂H₁₅N₃O₅ Molecular Weight: 281,265 g/mol Schmelzpunkt: 170,5…171.5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09840668 CAS-Nummer: 91644-13-2 |