(R)-(-)-1-Boc-3-(aminomethyl)pyrrolidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3R)-3-(Aminomethyl)pyrrolidine, N1-BOC protected, (R)-tert-Butyl 3-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
OR40644-1G
APOSOR40644-1GEA 81.2 EUR
APOSOR40644-1G
(R)-(-)-1-Boc-3-(aminomethyl)pyrrolidine 97%
(R)-(-)-1-Boc-3-(aminomethyl)pyrrolidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Molecular Weight: 200,282 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03844734
CAS-Nummer: 199174-29-3