trans-4-Hydroxy-D-proline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2R,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, H-D-Hyp-OH, H-trans-D-Hyp-OH
OR40650-5G
APOSOR40650-5GEA 173 EUR
APOSOR40650-5G
trans-4-Hydroxy-D-proline 97%
trans-4-Hydroxy-D-proline
Formel: C₅H₉NO₃
Molecular Weight: 131,131 g/mol
Schmelzpunkt: 273 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065608
CAS-Nummer: 3398-22-9