3-Amino-6-brom-2-pyrazincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40653-1G
APOSOR40653-1GEA
21.9
EUR
APOSOR40653-1G
3-Amino-6-brom-2-pyrazincarbonsäure
3-Amino-6-bromopyrazine-2-carboxylic acid
Formel:
C₅H₄BrN₃O₂ Molecular Weight: 218.01 g/mol Schmelzpunkt: 178…180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08275681 CAS-Nummer: 486424-37-7 |