3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäure Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40658-250MG
APOSOR40658-250MGEA
125
EUR
APOSOR40658-250MG
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäure Hydrochlorid
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäure Hydrochlorid
Formel:
C₅H₉BN₂O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11616525 CAS-Nummer: 1162262-39-6 |