1,5-Naphthyridin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR40671-1G OR40671-25G OR40671-5G
APOSOR40671-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40671-1G APOSOR40671-25G APOSOR40671-5G
1,5-Naphthyridin
1,5-Naphthyridine
Formel: C₈H₆N₂
Molecular Weight: 130.15 g/mol
Siedepunkt: 150…152 °C/54mmHg
Schmelzpunkt: 69…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039727
CAS-Nummer: 254-79-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR