Methyl-2-chlorbenzoat 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4068-5G
APOSOR4068-5GEA 21.9 EUR
APOSOR4068-5G
Methyl-2-chlorbenzoat 99+%
Methyl-2-chlorbenzoat
Formel: C₈H₇ClO₂
Siedepunkt: 233…235 °C
Dichte: 1,191 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016337
CAS-Nummer: 610-96-8
EINECS: 210-242-0