3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid monohydrochloride monohydrate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Carboxy-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine monohydrochloride monohydrate
OR40684-250MG
APOSOR40684-250MGEA
65.4
EUR
APOSOR40684-250MG
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid monohydrochloride monohydrate
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid monohydrochloride monohydrate
Formel:
C₈H₅ClN₂O₂·ClH·H₂O Molecular Weight: 251,067 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27995551 CAS-Nummer: 2022965-72-4 |