6-Chlorisatin 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Coroindoline-2,3-dione
OR40689-100G OR40689-25G
APOSOR40689-100GEA 249 EUR
APOSOR40689-100G APOSOR40689-25G
6-Chlorisatin 97+%
6-Chlorisatin
Formel: C₈H₄ClNO₂
Schmelzpunkt: 262 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00086347
CAS-Nummer: 6341-92-0