2-Chlor-3-nitro-5-thiophensulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Chloro-4-nitrothiophene-2-sulphonyl chloride
OR4069-1G
APOSOR4069-1GEA
29
EUR
APOSOR4069-1G
2-Chlor-3-nitro-5-thiophensulfonylchlorid
2-Chlor-3-nitro-5-thiophensulfonylchlorid
Formel:
C₄HCl₂NO₄S₂ Molecular Weight: 262.09 g/mol Schmelzpunkt: 51…54 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00067978 CAS-Nummer: 58457-24-2 UN: 3261 ADR: 8 III |