4-Brom-o-anisaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-2-methoxybenzaldehyde
OR40709-25G
APOSOR40709-25GEA
74.1
EUR
APOSOR40709-25G
4-Brom-o-anisaldehyd 98%
4-Brom-o-anisaldehyd
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215.05 g/mol Schmelzpunkt: 67…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08276823 CAS-Nummer: 43192-33-2 |