2-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4072-250MG
APOSOR4072-250MGEA
27.7
EUR
APOSOR4072-250MG
2-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
2-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₄H₁₈BNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179457 CAS-Nummer: 325141-71-7 |