4-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-((Furan-2-ylmethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-[(Fur-2-ylmethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
OR4073-1G
APOSOR4073-1GEA
23.2
EUR
APOSOR4073-1G
4-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
4-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₂BNO₄ Schmelzpunkt: 134…140 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04115672 CAS-Nummer: 850568-18-2 |