3-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR40752-1G
APOSOR40752-1GEA
364
EUR
APOSOR40752-1G
3-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 97%
3-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
Formel:
C₆H₅Cl₂N·ClH Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD16037340 CAS-Nummer: 847610-86-0 UN: 3261 ADR: 8,III |