5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR4077-1G
APOSOR4077-1GEA 132 EUR
APOSOR4077-1G
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride, technische Qualität
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Formel: C₉H₆ClNO₂S₂
Schmelzpunkt: 87…89 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00052284
CAS-Nummer: 151858-64-9
UN: 1759
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR