2-Bromo-4-cyclopropylaniline 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40777-1G
OR40777-250MG
OR40777-5G
APOSOR40777-1GEA
493
EUR
APOSOR40777-1G
APOSOR40777-250MG
APOSOR40777-5G
2-Bromo-4-cyclopropylaniline 96%
2-Bromo-4-cyclopropylaniline
Formel:
C₉H₁₀BrN Molecular Weight: 212.086 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD21099997 CAS-Nummer: 1353857-13-2 |