1-Acetoxy-1,3-butadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Acetoxy-1,3-butadiene
OR40785-10G
APOSOR40785-10GEA
126
EUR
APOSOR40785-10G
1-Acetoxy-1,3-butadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 90%
1-Acetoxy-1,3-butadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₆H₈O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008714 CAS-Nummer: 1515-76-0 UN: 1992 ADR: 3+6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...