tert-Butyl [3-(aminomethyl)oxetan-3-yl]carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR40813-250MG
APOSOR40813-250MGEA
841
EUR
APOSOR40813-250MG
tert-Butyl [3-(aminomethyl)oxetan-3-yl]carbamate 95%
tert-Butyl [3-(aminomethyl)oxetan-3-yl]carbamate
Formel:
C₉H₁₈N₂O₃ Molecular Weight: 202,251 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29042833 CAS-Nummer: 1802048-96-9 |