(4-Prop-2-ynoxyphenyl)boronic acid, pinacol ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40822-1G
OR40822-250MG
OR40822-5G
APOSOR40822-1GEA
319
EUR
APOSOR40822-1G
APOSOR40822-250MG
APOSOR40822-5G
(4-Prop-2-ynoxyphenyl)boronic acid, pinacol ester 95%
(4-Prop-2-ynoxyphenyl)boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₅H₁₉BO₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD32177102 CAS-Nummer: 2280980-72-3 |