3-Chlorbenzoylacetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(3-Chlorphenyl)-3-oxopropionsäurenitril, 3-(3-Chlorphenyl)-3-ketopropionsäurenitril
OR4086-1G
APOSOR4086-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4086-1G
3-Chlorbenzoylacetonitril
3-Chlorbenzoylacetonitril
Formel: C₉H₆ClNO
Molecular Weight: 179,61 g/mol
Schmelzpunkt: 82…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067891
CAS-Nummer: 21667-62-9