2-Brom-4,5-dichlorimidazol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR4087-25G OR4087-5G
APOSOR4087-25GEA 261 EUR
APOSOR4087-25G APOSOR4087-5G
2-Brom-4,5-dichlorimidazol
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Formel: C₃HBrCl₂N₂
Schmelzpunkt: 215…223 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067894
CAS-Nummer: 16076-27-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR