3-(Diisopropylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4096-500MG
APOSOR4096-500MGEA 21.9 EUR
APOSOR4096-500MG
3-(Diisopropylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
3-(Diisopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₂₀BNO₃
Schmelzpunkt: 170…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659890
CAS-Nummer: 850567-40-7