3-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR41001-1G
APOSOR41001-1GEA 72.5 EUR
APOSOR41001-1G
3-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene 97%
3-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
Formel: C₁₁H₁₇BO₂S
Schmelzpunkt: 57…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08063137
CAS-Nummer: 885692-91-1