N-(2-Hydroxyethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR41008-1G
APOSOR41008-1GEA 342 EUR
APOSOR41008-1G
N-(2-Hydroxyethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxamide
N-(2-Hydroxyethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxamide
Formel: C₁₀H₁₁N₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12179438
CAS-Nummer: 1157107-85-1