(2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Cyanomethyl)-3,4-dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine, (2,3-Dihydro-3-oxo-4H-benzo[b][1,4]oxazin-4-yl)acetonitrile
OR4102-1G
APOSOR4102-1GEA
667
EUR
APOSOR4102-1G
(2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)acetonitrile
(2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)acetonitrile
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ Molecular Weight: 188,183 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00268751 CAS-Nummer: 115615-02-6 |