2,3,4,4'-Tetrahydroxybenzophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-Hydroxyphenyl)(2,3,4-trihydroxyphenyl)methanone
OR41023-100G
APOSOR41023-100GEA
122
EUR
APOSOR41023-100G
2,3,4,4'-Tetrahydroxybenzophenon 98%
2,3,4,4'-Tetrahydroxybenzophenon
Formel:
C₁₃H₁₀O₅ Molecular Weight: 246.2155 g/mol Schmelzpunkt: 221 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00083097 CAS-Nummer: 31127-54-5 |