Ethyl-6-bromoindole-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 6-bromoindole-2-carboxylate
OR41055-5G
APOSOR41055-5GEA 109 EUR
APOSOR41055-5G
Ethyl-6-bromoindole-2-carboxylate 98%
Ethyl-6-bromoindole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀BrNO₂
Molecular Weight: 268.11 g/mol
Schmelzpunkt: 178…188 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03094942
CAS-Nummer: 103858-53-3