4-Methoxy-2,5-dimethylphenylboronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Borono-2,5-dimethylanisole, 4-Methoxy-2,5-dimethylbenzeneboronic acid, (4-Methoxy-2,5-dimethylphenyl)boronic acid, 2,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid, 2,5-Dimethyl-4-methoxybenzeneboronic acid
OR4108-250MG
APOSOR4108-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR4108-250MG
4-Methoxy-2,5-dimethylphenylboronic acid 96%
4-Methoxy-2,5-dimethylphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₃
Molecular Weight: 180,01 g/mol
Schmelzpunkt: 187 - 190 °C
MDL: MFCD06801676
CAS-Nummer: 246023-54-1