Methyl 4-azaindole-3-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carboxylate, 3-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
OR41124-50MG
APOSOR41124-50MGEA
21.9
EUR
APOSOR41124-50MG
Methyl 4-azaindole-3-carboxylate 97%
Methyl 4-azaindole-3-carboxylate
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Molecular Weight: 176,172 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09864655 CAS-Nummer: 952800-39-4 |