Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR41128-25G
APOSOR41128-25GEA
171
EUR
APOSOR41128-25G
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₇H₅N₃O₂ Molecular Weight: 163.136 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01975194 CAS-Nummer: 25940-35-6 |