1-n-Propyl-4-cyclopropylaminopiperidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Cyclopropyl-1-propylpiperidin-4-amine
OR4114-250MG
APOSOR4114-250MGEA
140
EUR
APOSOR4114-250MG
1-n-Propyl-4-cyclopropylaminopiperidine 95+%
1-n-Propyl-4-cyclopropylaminopiperidine
Formel:
C₁₁H₂₂N₂ Molecular Weight: 182,31 g/mol Siedepunkt: 80 °C/2mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01941332 CAS-Nummer: 387358-45-4 |