3-Bromopiperidine-2,6-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-2,6-dioxopiperidine
OR41150-5G
APOSOR41150-5GEA
71.2
EUR
APOSOR41150-5G
3-Bromopiperidine-2,6-dione 95%
3-Bromopiperidine-2,6-dione
Formel:
C₅H₆BrNO₂ Molecular Weight: 192.011 g/mol Schmelzpunkt: 107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11053059 CAS-Nummer: 62595-74-8 |