5-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Formyl-2-methoxybenzeneboronic acid, (5-Formyl-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR4117-250MG
APOSOR4117-250MGEA 14.7 EUR
APOSOR4117-250MG
5-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure
5-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₄
Molecular Weight: 179,9700 g/mol
Schmelzpunkt: 160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01319044
CAS-Nummer: 127972-02-5