3-Iodopyridin-4-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR41171-1G
APOSOR41171-1GEA
0
EUR
APOSOR41171-1G
3-Iodopyridin-4-ol 97%
3-Iodopyridin-4-ol
Formel:
C₅H₄INO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01646059 CAS-Nummer: 89282-03-1 |