4-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-2-morpholincarbonsäure, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Morpholine-2-carboxylic acid, N-BOC protected

OR41179-1G
APOSOR41179-1GEA 21.9 EUR
APOSOR41179-1G
4-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-2-morpholincarbonsäure, technische Qualität
N-Boc-morpholine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₇NO₅
Molecular Weight: 231,2500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01321006
CAS-Nummer: 189321-66-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR