4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester, 4-Boc-phenylboronic acid Pinacol ester, 2-(4-tert-Butoxycarbonylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid tert-Butyl ester, 4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid Pinacol ester
OR4118-5G
APOSOR4118-5GEA
0
EUR
APOSOR4118-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester 97%
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₇H₂₅BO₄ Molecular Weight: 304,1890 g/mol Schmelzpunkt: 128…132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03453055 CAS-Nummer: 850568-72-8 |