5-Brom-2-methoxy-4-methyl-3-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR41181-1G
OR41181-5G
APOSOR41181-1GEA
21.9
EUR
APOSOR41181-1G
APOSOR41181-5G
5-Brom-2-methoxy-4-methyl-3-nitropyridin
5-Brom-2-methoxy-4-methyl-3-nitropyridin
Formel:
C₇H₇BrN₂O₃ Molecular Weight: 247.0500 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659504 CAS-Nummer: 884495-14-1 |